3-(Bromomethyl)phenoxyacetic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L18029.06
L18029.03
L18029.06EA
165
EUR
L18029.06
L18029.03
3-(Bromomethyl)phenoxyacetic acid 97%
3-(Bromomethyl)phenoxyacetic acid
Purity: 97%
CAS No.: 136645-25-5
Molecular Formula: C9H9BrO3
Formula Weight: 245.07
Melting Point: 124-128°
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD02093985
Fórmula:
C₉H₉BrO₃ Ponto de Fusão: 124…128 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD02093985 Número CAS: 136645-25-5 ADR: 8,III |