Print…
Potassium trans-β-styryltrifluoroborate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
L17971.03 L17971.06
L17971.03EA 81.7 EUR
L17971.03 L17971.06
Potassium trans-β-styryltrifluoroborate 98%
Potassium trans-beta-styryltrifluoroborate
Purity: 98% CAS No.: 201852-49-5 Molecular Formula: C8H7BF3K Formula Weight: 210.05 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 7782992 MDL No.: MFCD02093981
Fórmula: C₈H₇BF₃K
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02093981
Número CAS: 201852-49-5