5-(4-Fluorophenyl)valeric acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
5-(4-Fluorophenyl)pentanoic acid
L17935.03
L17935.06
L17935.MD
L17935.03EA
99.3
EUR
L17935.03
L17935.06
L17935.MD
5-(4-Fluorophenyl)valeric acid 97%
5-(4-Fluorophenyl)valeric acid
Purity: 97%
CAS No.: 24484-22-8
Molecular Formula: C11H13FO2
Formula Weight: 196.22
Melting Point: 73-75°
Beilstein Reference: 7918899
MDL No.: MFCD00800242
Fórmula:
C₁₁H₁₃FO₂ Peso Molecular: 196.22 g/mol Ponto de Fusão: 73…75 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00800242 Número CAS: 24484-22-8 |