Print…
4-(Methylsulphinylphenyl)boronic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: (4-(Methylsulphinyl)phenyl)boronic acid
L17865.03 L17865.MC
L17865.03EA 244 EUR
L17865.03 L17865.MC
4-(Methylsulphinylphenyl)boronic acid 98%
4-(Methylsulphinylphenyl)boronic acid
Purity: 98% CAS No.: 166386-48-7 Molecular Formula: C7H9BO3S Formula Weight: 184.02 Melting Point: ca 170° MDL No.: MFCD02093071
Fórmula: C₇H₉BO₃S
Ponto de Fusão: ∼ 170 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02093071
Número CAS: 166386-48-7