Print…
tert-Butyl-1,4-diazepane-1-carboxylate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-BOC-hexahydro-1,4-diazepine, tert-Butyl 1,4-diazepane-1-carboxylate
L17728.03 L17728.06
L17728.03EA 47 EUR
L17728.03 L17728.06
tert-Butyl-1,4-diazepane-1-carboxylate 98%
tert-Butyl-1,4-diazepane-1-carboxylate
Purity: 98% CAS No.: 112275-50-0 Molecular Formula: C10H20N2O2 Formula Weight: 200.28 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4710 Boiling Point: 90°/0.5mm Beilstein Reference: 7581789 UN No.: UN2735 MDL No.: MFCD00276987
Fórmula: C₁₀H₂₀N₂O₂
Ponto de ebulição: 90 °C (0,5 mmHg)
Densidade: 1,016
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00276987
Número CAS: 112275-50-0
ADR: 8,III