Print…
Ethyl benzimidate hydrochloride 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
L17684.09 L17684.18
L17684.09EA 37.7 EUR
L17684.09 L17684.18
Ethyl benzimidate hydrochloride 97%
Ethyl benzimidate hydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 5333-86-8 Molecular Formula: C9H11NO.HCl Formula Weight: 185.65 Melting Point: 115-117° Beilstein Reference: 3697589 MDL No.: MFCD00043246
Fórmula: C₉H₁₂ClNO
Peso Molecular: 185.66 g/mol
Ponto de Fusão: 115…117 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00043246
Número CAS: 5333-86-8
EINECS: 226-248-1