Print…
Ethyl-5-methoxyindole-2-carboxylate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 5-Methoxyindole-2-carboxylic acid ethyl ester
L17596.03 L17596.06
L17596.03EA 40.6 EUR
L17596.03 L17596.06
Ethyl-5-methoxyindole-2-carboxylate 98%
Ethyl-5-methoxyindole-2-carboxylate
Purity: 98% CAS No.: 4792-58-9 Molecular Formula: C12H13NO3 Formula Weight: 219.24 Melting Point: 154-157° Beilstein Reference: 178104 MDL No.: MFCD00047163
Fórmula: C₁₂H₁₃NO₃
Peso Molecular: 219.24 g/mol
Ponto de Fusão: 154…157 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00047163
Número CAS: 4792-58-9