4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 97%
CAS No.: 25015-63-8
Molecular Formula: C6H13BO2
Formula Weight: 127.98
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 5°(41°F)
Refractive Index: 1.3970
Boiling Point: 42-43°/50mm
Beilstein Reference: 7802871
UN No.: UN3399
MDL No.: MFCD00674030
Fórmula:
C₆H₁₃BO₂ Ponto de ebulição: 42…43 °C (50 mmHg) Densidade: 0,882 Ponto de Inflamação: 5 °C (41 °F) |
Número MDL :
MFCD00674030 Número CAS: 25015-63-8 ADR: 4.3,II |