1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-2-carboxylic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
1-(tert-butoxycarbonyl)piperidine-2-carboxylic acid, 1-n-boc-2-piperidinecarboxylic acid, N-BOC-2-Piperidinecarboxylic acid
L17528.06
L17528.03
L17528.06EA
56.5
EUR
L17528.06
L17528.03
1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-2-carboxylic acid 98%
1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-2-carboxylic acid
Purity: 98%
CAS No.: 98303-20-9
Molecular Formula: C11H19NO4
Formula Weight: 229.28
Melting Point: 129-131°
Beilstein Reference: 480022
MDL No.: MFCD01862877
Fórmula:
C₁₁H₁₉NO₄ Ponto de Fusão: 129…131 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01862877 Número CAS: 98303-20-9 |