7-Methylindole-3-carboxyaldehyde 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L17519.03
L17519.06
L17519.03EA
94.7
EUR
L17519.03
L17519.06
7-Methylindole-3-carboxyaldehyde 98%
7-Methylindole-3-carboxyaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 4771-50-0
Molecular Formula: C10H9NO
Formula Weight: 159.19
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 209-211°
Beilstein Reference: 122340
MDL No.: MFCD00047170
Fórmula:
C₁₀H₉NO Ponto de Fusão: 209…211 °C |
Número MDL :
MFCD00047170 Número CAS: 4771-50-0 |