5-Isopropyl-2-methoxybenzeneboronic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
(5-Isopropyl-2-methoxyphenyl)boronic acid
L17460.03
L17460.06
L17460.03EA
54.6
EUR
L17460.03
L17460.06
5-Isopropyl-2-methoxybenzeneboronic acid ≥98%
5-Isopropyl-2-methoxybenzeneboronic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 216393-63-4
Molecular Formula: C10H15BO3
Formula Weight: 194.04
Melting Point: 85-87°
Beilstein Reference: 9193266
MDL No.: MFCD01318154
Fórmula:
C₁₀H₁₅BO₃ Ponto de Fusão: 85…87 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01318154 Número CAS: 216393-63-4 |