tert-Butyl acrylate 99% estabilizado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Estabilização:
Estabilizado com 4-metoxifenol (MEHQ) 15 ppm
Stab. with 15ppm 4-methoxyphenol
Purity: 99%
CAS No.: 1663-39-4
Molecular Formula: C7H12O2
Formula Weight: 128.17
Flash Point: 11°(52°F)
Refractive Index: 1.4110
Melting Point: ca -69°
Boiling Point: 121°
Beilstein Reference: 1742329
UN No.: UN3272
MDL No.: MFCD00008809
Fórmula:
C₇H₁₂O₂ Ponto de ebulição: 121 °C Ponto de Fusão: ∼–69 °C Densidade: 0,883 Ponto de Inflamação: 11 °C (52 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008809 Número CAS: 1663-39-4 EINECS: 216-768-7 UN: 3272 ADR: 3,II |