Hydrogen fluoride pyridine complex (∼70% HF)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L17117.14
L17117.22
L17117.14EA
49
EUR
L17117.14
L17117.22
Hydrogen fluoride pyridine complex (∼70% HF)
Hydrogen fluoride pyridine complex
CAS No.: 62778-11-4
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Boiling Point: 50°/1mm
Beilstein Reference: 4750151
UN No.: UN1790
MDL No.: MFCD00012436
Fórmula:
C₅H₅N·(HF)x Ponto de ebulição: 50 °C (1 mmHg) Densidade: 1,100 Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00012436 Número CAS: 62778-11-4 UN: 1790 ADR: 8,I Merck Index: 14,6821 |