Bis(tetraethylammonium) bis(2-thioxo-1,3-dithiole-4,5-dithiolato)zincate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
L17046.03
L17046.MD
L17046.03EA
272
EUR
L17046.03
L17046.MD
Bis(tetraethylammonium) bis(2-thioxo-1,3-dithiole-4,5-dithiolato)zincate 97%
Bis(tetraethylammonium) bis(2-thioxo-1,3-dithiole-4,5-dithiolato)zincate
Purity: 97%
CAS No.: 72022-68-5
Molecular Formula: C22H40N2S10Zn
Formula Weight: 718.60
Melting Point: 202-206°
Beilstein Reference: 4900651
MDL No.: MFCD00623815
Fórmula:
C₂₂H₄₀N₂S₁₀Zn Ponto de Fusão: 202…206 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00623815 Número CAS: 72022-68-5 |