Print…
2-Methoxy-4-methylbenzenesulphonamide 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
L16947.03 L16947.06
L16947.03EA 28.6 EUR
L16947.03 L16947.06
2-Methoxy-4-methylbenzenesulphonamide 95%
2-Methoxy-4-methylbenzenesulphonamide
Purity: 95% CAS No.: 59554-39-1 Molecular Formula: C8H11NO3S Formula Weight: 201.25 Melting Point: 168-170° MDL No.: MFCD01318156
Fórmula: C₈H₁₁NO₃S
Ponto de Fusão: 168…170 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01318156
Número CAS: 59554-39-1