α-Methyl-4-trifluoromethylbenzyl alcohol 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethanol
L16878.03
L16878.06
L16878.03EA
37.7
EUR
L16878.03
L16878.06
α-Methyl-4-trifluoromethylbenzyl alcohol 96%
alpha-Methyl-4-trifluoromethylbenzyl alcohol
Purity: 97%
CAS No.: 1737-26-4
Molecular Formula: C9H9F3O
Formula Weight: 190.17
Flash Point: 98°(208°F)
Refractive Index: 1.4580
Boiling Point: 62-63°/0.5mm
Beilstein Reference: 2257808
MDL No.: MFCD00039618
Fórmula:
C₉H₉F₃O Peso Molecular: 190.17 g/mol Ponto de ebulição: 62…63 °C (0.5 mmHg) Densidade: 1.237 Ponto de Inflamação: 98 °C (208 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00039618 Número CAS: 1737-26-4 |