Ishikawa's reagent ≥90%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
1-(Diethylamino)-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropane, Hexafluoropropene diethylamine, N,N-Diethyl-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropylamine
L16738.14
L16738.22
L16738.14EA
81.9
EUR
L16738.14
L16738.22
Ishikawa's reagent ≥90%
Ishikawa's reagent
Purity: 90+%
CAS No.: 309-88-6
Molecular Formula: C7H11F6N
Formula Weight: 223.16
Flash Point: 14°(57°F)
Refractive Index: 1.3500
Boiling Point: 56-57°/58mm
UN No.: UN2924
MDL No.: MFCD00054683
Fórmula:
C₇H₁₁F₆N Peso Molecular: 223.16 g/mol Ponto de ebulição: 56…57 °C (58 mmHg) Densidade: 1.230 Ponto de Inflamação: 14 °C (57 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00060264 Número CAS: 309-88-6 ADR: 3 II |