Print…
Ultramark1621 Mass Spec Std
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Massmark 1621
L16698.03 L16698.MD
L16698.03EA 144 EUR
L16698.03 L16698.MD
Ultramark1621 Mass Spec Std
Ultramark® 1621
CAS No.: 105809-15-2 Formula Weight: 2120.00 Refractive Index: 1.3530 MDL No.: MFCD00242454
Fórmula: C₆H₁₈N₃P₃
Peso Molecular: 231.189 g/mol
Densidade: 1.8
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00242454
Número CAS: 105809-15-2