1,3,5-Tris[(3,3,3-trifluoropropyl)methyl]cyclotrisiloxane 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L16680.06
L16680.14
L16680.22
L16680.06EA
65.7
EUR
L16680.06
L16680.14
L16680.22
1,3,5-Tris[(3,3,3-trifluoropropyl)methyl]cyclotrisiloxane 97%
1,3,5-Tris[(3,3,3-trifluoropropyl)methyl]cyclotrisiloxane
Purity: 97%
CAS No.: 2374-14-3
Molecular Formula: C12H21F9O3Si3
Formula Weight: 468.54
Melting Point: 34-36°
Boiling Point: 135°/22mm
Beilstein Reference: 1809096
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD00054667
Fórmula:
C₁₂H₂₁F₉O₃Si₃ Ponto de ebulição: 135 °C (22 mmHg) Ponto de Fusão: 34…36 °C Densidade: 1,240 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00054667 Número CAS: 2374-14-3 EINECS: 219-154-7 ADR: 6.1,III |