2-(Trimethylsilyloxy)ethyl methacrylate 94% estabilizado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Estabilização:
Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ) 100 ppm
Stab. with 100ppm 4-methoxyphenol
Purity: 94%
CAS No.: 17407-09-9
Molecular Formula: C9H18O3Si
Formula Weight: 202.33
Flash Point: 42°(107°F)
Refractive Index: 1.4300
Boiling Point: 65°/0.9mm
MDL No.: MFCD00053869
Fórmula:
C₉H₁₈O₃Si Ponto de ebulição: 65 °C (0,9 mmHg) Densidade: 0,995 Ponto de Inflamação: 42 °C (107 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00053869 Número CAS: 17407-09-9 EINECS: 241-432-1 |