Ethoxytriethylsilane 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L16656.06
L16656.14
L16656.06EA
60.9
EUR
L16656.06
L16656.14
Ethoxytriethylsilane 97%
Ethoxytriethylsilane
Purity: 97%
CAS No.: 597-67-1
Molecular Formula: C8H20OSi
Formula Weight: 160.33
Refractive Index: 1.4140
Boiling Point: 154-155°
Beilstein Reference: 1735027
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00054718
Fórmula:
C₈H₂₀OSi Ponto de ebulição: 154…155 °C Densidade: 0,816 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00054718 Número CAS: 597-67-1 ADR: 3,III |