Print…
(S)-(-)-1-(p-Tolyl)ethylamine ≥98%, ee 99%, ChiPros®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
L16329.06 L16329.14 L16329.03
L16329.06EA 73.2 EUR
L16329.06 L16329.14 L16329.03
(S)-(-)-1-(p-Tolyl)ethylamine ≥98%, ee 99%, ChiPros®
(S)-(-)-1-(p-Tolyl)ethylamine
Purity: 98% CAS No.: 27298-98-2 Molecular Formula: C9H13N Formula Weight: 135.21 Flash Point: 82°(179°F) Refractive Index: 1.5215 Melting Point: -20° Boiling Point: 204° Beilstein Reference: 2422644 UN No.: UN2735 MDL No.: MFCD00145246
Fórmula: C₉H₁₃N
Ponto de ebulição: 204 °C
Ponto de Fusão: < –20 °C
Densidade: 0,94
Ponto de Inflamação: 82 °C (179 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00145246
Número CAS: 27298-98-2
UN: 2735
ADR: 8,III