Trimorpholinophosphine oxide 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L16315.06
L16315.14
L16315.06EA
42
EUR
L16315.06
L16315.14
Trimorpholinophosphine oxide 99%
Trimorpholinophosphine oxide
Purity: 99%
CAS No.: 4441-12-7
Molecular Formula: C12H24N3O4P
Formula Weight: 305.32
Melting Point: 188-192°
Beilstein Reference: 280155
MDL No.: MFCD00047406
Fórmula:
C₁₂H₂₄N₃O₄P Ponto de Fusão: 188…192 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00047406 Número CAS: 4441-12-7 EINECS: 224-662-7 |