N-(4-Chloro-2-butynyl)phthalimide 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L16313.03
L16313.06
L16313.03EA
98.5
EUR
L16313.03
L16313.06
N-(4-Chloro-2-butynyl)phthalimide 97%
N-(4-Chloro-2-butynyl)phthalimide
Purity: 97%
CAS No.: 4819-69-6
Molecular Formula: C12H8ClNO2
Formula Weight: 233.66
Odour: Nearly Odourless
Melting Point: 115-120°
Beilstein Reference: 179626
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD01318120
Fórmula:
C₁₂H₈ClNO₂ Ponto de Fusão: 115…120 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01318120 Número CAS: 4819-69-6 ADR: 8,III |