Print…
Amberlite® XAD-1180 resina de troca iônica
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
L16097.22 L16097.36
L16097.22EA 41.2 EUR
L16097.22 L16097.36
Amberlite® XAD-1180 resina de troca iônica
Amberlite® XAD-1180
CAS No.: 97396-56-0 MDL No.: MFCD00145830
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00145830
Número CAS: 97396-56-0
Merck Index: 14,382