Print…
2-Isocyanato-1-methoxy-4-methylbenzene 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
L16001.03 L16001.06
L16001.03EA 25.3 EUR
L16001.03 L16001.06
2-Isocyanato-1-methoxy-4-methylbenzene 97%
2-Isocyanato-1-methoxy-4-methylbenzene
Purity: 97% CAS No.: 59741-04-7 Molecular Formula: C9H9NO2 Formula Weight: 163.18 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5370 Boiling Point: 240° Beilstein Reference: 3604599 UN No.: UN2206 MDL No.: MFCD00013869
Fórmula: C₉H₉NO₂
Ponto de ebulição: 240 °C
Densidade: 1,112
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013869
Número CAS: 59741-04-7
ADR: 6.1,III