Methylenediphenyl-4,4'-diisocyanate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 98%
CAS No.: 101-68-8
Molecular Formula: C15H10N2O2
Formula Weight: 250.26
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Flash Point: 196°(385°F)
Odour: Weak, characteristic
Melting Point: 41-44°
Boiling Point: 194°/5mm
Beilstein Reference: 797662
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD00036131
Fórmula:
C₁₅H₁₀N₂O₂ Ponto de ebulição: 194 °C (5 mmHg) Ponto de Fusão: 41…44 °C Densidade: 1,239 Ponto de Inflamação: 196 °C (385 °F) Temperatura de Armazenamento: Congelador |
Número MDL :
MFCD00036131 Número CAS: 101-68-8 EINECS: 202-966-0 UN: 2811 ADR: 6.1,II |