[Hydroxy(tosyloxy)iodo]benzene 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Koser Reagent, Phenyliodosohydroxy Tosylate
L15701.06
L15701.14
L15701.06EA
53.1
EUR
L15701.06
L15701.14
[Hydroxy(tosyloxy)iodo]benzene 97%
[Hydroxy(tosyloxy)iodo]benzene
Purity: 97%
CAS No.: 27126-76-7
Molecular Formula: C13H13IO4S
Formula Weight: 392.22
Melting Point: 131-136°
Beilstein Reference: 2150074
MDL No.: MFCD00011547
Fórmula:
C₁₃H₁₃IO₄S Ponto de Fusão: 131…136 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011547 Número CAS: 27126-76-7 |