Print…
4,4'-Oxybis(benzoic acid) ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4,4′-Oxybis(benzoic acid)
L15651.14 L15651.22
L15651.14EA 44.7 EUR
L15651.14 L15651.22
4,4'-Oxybis(benzoic acid) ≥98%
4,4'-Oxybis(benzoic acid)
Purity: 98+% CAS No.: 2215-89-6 Molecular Formula: C14H10O5 Formula Weight: 258.23 Melting Point: 329-332° Beilstein Reference: 2218315 MDL No.: MFCD00013988
Fórmula: C₁₄H₁₀O₅
Peso Molecular: 258.23 g/mol
Ponto de Fusão: 329…332 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013988
Número CAS: 2215-89-6
EINECS: 218-683-0