L-Proline benzyl ester hydrochloride 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
H-Pro-OBzl.HCl
L15618.03
L15618.06
L15618.03EA
30.6
EUR
L15618.03
L15618.06
L-Proline benzyl ester hydrochloride 98%
L-Proline benzyl ester hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 16652-71-4
Molecular Formula: C12H15NO2.HCl
Formula Weight: 241.72
Melting Point: 146-148°
Beilstein Reference: 3598081
Optical Rotation: -44° (c=1 in methanol)
MDL No.: MFCD00039002
Fórmula:
C₁₂H₁₅NO₂ Ponto de Fusão: 146…148 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00039002 Número CAS: 16652-71-4 EINECS: 240-700-5 |