Phosphorus pentoxide - methanesulphonic acid (∼7,5% P₂O₅) (w/w)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Eaton's Reagent
L15607.AE
L15607.AP
L15607.AEEA
48.5
EUR
L15607.AE
L15607.AP
Phosphorus pentoxide - methanesulphonic acid (∼7,5% P₂O₅) (w/w)
Phosphorus pentoxide - methanesulphonic acid
CAS No.: 39394-84-8
Molecular Formula: O5P2
Formula Weight: 141.95
Flash Point:
Densidade:
1,515 Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00070545 Número CAS: 39394-84-8 UN: 3265 ADR: 8,II |