Bzl-Gly-OH ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
L15368.14
L15368.06
L15368.14EA
251
EUR
L15368.14
L15368.06
Bzl-Gly-OH ≥98%
Bzl-Gly-OH
Purity: 98+%
CAS No.: 17136-36-6
Molecular Formula: C6H5CH2NHCH2CO2H
Formula Weight: 165.19
Melting Point: ca 210° dec.
Beilstein Reference: 2209788
MDL No.: MFCD00190772
Fórmula:
C₉H₁₁NO₂ Ponto de Fusão: ∼ 210 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00190772 Número CAS: 17136-36-6 EINECS: 241-194-9 |