4,4-Dimethyl-1-phenylpentane-1,3-dione 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
L15251.06
L15251.14
L15251.06EA
70.8
EUR
L15251.06
L15251.14
4,4-Dimethyl-1-phenylpentane-1,3-dione 99%
4,4-Dimethyl-1-phenylpentane-1,3-dione
Purity: 99%
CAS No.: 13988-67-5
Molecular Formula: C13H16O2
Formula Weight: 204.27
Refractive Index: 1.5590
Boiling Point: 127-128°/2mm
Beilstein Reference: 1868436
MDL No.: MFCD00511275
Fórmula:
C₁₃H₁₆O₂ Ponto de ebulição: 127…128 °C (2 mmHg) Densidade: 1,024 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00511275 Número CAS: 13988-67-5 |