Print…
3-Aminophthalhydrazide monosodium salt ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
L15205.03 L15205.06
L15205.03EA 70.2 EUR
L15205.03 L15205.06
3-Aminophthalhydrazide monosodium salt ≥98%
3-Aminophthalhydrazide monosodium salt
Purity: 98+% CAS No.: 20666-12-0 Molecular Formula: C8H6N3NaO2 Formula Weight: 199.15 MDL No.: MFCD00161491
Fórmula: C₈H₆N₃NaO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00161491
Número CAS: 20666-12-0
EINECS: 629-344-5