Print…
Amberlite® IR-120 (Na) resina de troca iônica
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Amberlite®IR-120 Na+-form, Amberlite® IR120 Na+ form
L15199.22 L15199.36 L15199.0E
L15199.22EA 32.4 EUR
L15199.22 L15199.36 L15199.0E
Amberlite® IR-120 (Na) resina de troca iônica
Amberlite® IR-120 (Na)
CAS No.: 78922-04-0 MDL No.: MFCD00132707
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00132707
Número CAS: 9002-23-7
Merck Index: 14,382