Diethylenetriaminepentaacetic dianhydride 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
DTPA Dianhydride, DTPA anhydride, N,N-Bis[2-(2,6-dioxomorpholino)ethyl]glycine
L15178.03
L15178.06
L15178.03EA
60.7
EUR
L15178.03
L15178.06
Diethylenetriaminepentaacetic dianhydride 95%
Diethylenetriaminepentaacetic dianhydride
Purity: 95%
CAS No.: 23911-26-4
Molecular Formula: C14H19N3O8
Formula Weight: 357.32
Melting Point: ca 190° dec.
Beilstein Reference: 1230954
MDL No.: MFCD00010697
Fórmula:
C₁₄H₁₉N₃O₈ Ponto de Fusão: ∼ 190 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010697 Número CAS: 23911-26-4 |