Diethylmethoxyborane 1 M em THF
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L15107.AC
L15107.AE
L15107.ACEA
57.8
EUR
L15107.AC
L15107.AE
Diethylmethoxyborane 1 M em THF
Diethylmethoxyborane
CAS No.: 7397-46-8
Molecular Formula: C5H13BO
Formula Weight: 99.97
Flash Point: -6°(21°F)
Refractive Index: 1.4040
Beilstein Reference: 2231225
UN No.: UN2924
MDL No.: MFCD00013240
Fórmula:
C₅H₁₃BO Densidade: 0,868 Ponto de Inflamação: –6 °C (21 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00013240 Número CAS: 7397-46-8 UN: 2924 ADR: 3,II |