Print…
Sodium bromoacetate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Sodium 2-bromoacetate
L14983.06 L14983.14
L14983.06EA 37.7 EUR
L14983.06 L14983.14
Sodium bromoacetate 98%
Sodium bromoacetate
Purity: 98% CAS No.: 1068-52-6 Molecular Formula: BrCH2CO2Na Formula Weight: 160.93 Odour: Odourless Melting Point: 300° UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD01311832
Fórmula: BrCH₂CO₂Na
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01311832
Número CAS: 1068-52-6
ADR: 6.1,III