Benzimidazole-5,6-dicarboxylic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
1H-Benzo[d]imidazole-5,6-dicarboxylic acid
L14754.06
L14754.03
L14754.06EA
183
EUR
L14754.06
L14754.03
Benzimidazole-5,6-dicarboxylic acid 97%
Benzimidazole-5,6-dicarboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 10351-75-4
Molecular Formula: C9H6N2O4
Formula Weight: 206.16
Melting Point: ca 295° dec.
Beilstein Reference: 528170
MDL No.: MFCD03093058
Fórmula:
C₉H₆N₂O₄ Peso Molecular: 206.16 g/mol Ponto de Fusão: ∼ 295 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD03093058 Número CAS: 10351-75-4 |