4'-Chloro-2,2':6',2''-terpyridine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L14728.03
L14728.MD
L14728.03EA
182
EUR
L14728.03
L14728.MD
4'-Chloro-2,2':6',2''-terpyridine 98%
Purity: 98%
CAS No.: 128143-89-5
Molecular Formula: C15H10ClN3
Formula Weight: 267.72
Melting Point: 148-152°
Beilstein Reference: 3613386
MDL No.: MFCD00191930
Fórmula:
C₁₅H₁₀ClN₃ Ponto de Fusão: 148…152 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00191930 Número CAS: 128143-89-5 |