4-(2-Hydroxyhexafluoroisopropyl)benzoic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
4-(1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-hydroxyprop-2-yl)benzoic acid
L14554.03
L14554.06
L14554.03EA
82.6
EUR
L14554.03
L14554.06
4-(2-Hydroxyhexafluoroisopropyl)benzoic acid 97%
4-(2-Hydroxyhexafluoroisopropyl)benzoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 16261-80-6
Molecular Formula: C10H6F6O3
Formula Weight: 288.15
Odour: Odourless
Melting Point: 122-126°
Beilstein Reference: 2148278
MDL No.: MFCD00236043
Fórmula:
C₁₀H₆F₆O₃ Peso Molecular: 288.15 g/mol Ponto de Fusão: 122…126 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00236043 Número CAS: 16261-80-6 |