S-Trityl-L-cysteine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
H-Cys(Trt)-OH
L14384.03
L14384.06
L14384.03EA
28.8
EUR
L14384.03
L14384.06
S-Trityl-L-cysteine 97%
S-Trityl-L-cysteine
Purity: 97%
CAS No.: 2799-07-7
Molecular Formula: C22H21NO2S
Formula Weight: 363.48
Melting Point: ca 185° dec.
Beilstein Reference: 2339626
Optical Rotation: +84° (c=1 in acetic acid)
MDL No.: MFCD00002611
Fórmula:
C₂₂H₂₁NO₂S Ponto de Fusão: ∼ 185 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002611 Número CAS: 2799-07-7 |