Print…
Pyromellitic diimide 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Benzene-1,2,4,5-tetracarboxylic Diimide
L14372.06 L14372.14
L14372.06EA 46.7 EUR
L14372.06 L14372.14
Pyromellitic diimide 97%
Pyromellitic diimide
Purity: 97% CAS No.: 2550-73-4 Molecular Formula: C10H4N2O4 Formula Weight: 216.15 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 214780 MDL No.: MFCD00005004
Fórmula: C₁₀H₄N₂O₄
Peso Molecular: 216.15 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005004
Número CAS: 2550-73-4
EINECS: 219-852-1