Print…
3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic dianhydride 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisochromene-1,3,8,10-tetraone, Pigment Red 224, PTCDA
L14370.09 L14370.18
L14370.09EA 27 EUR
L14370.09 L14370.18
3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic dianhydride 98%
3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic dianhydride
Purity: 98% CAS No.: 128-69-8 Molecular Formula: C24H8O6 Formula Weight: 392.32 Odour: Odourless Melting Point: 300° Beilstein Reference: 57831 MDL No.: MFCD00006916
Fórmula: C₂₄H₈O₆
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006916
Número CAS: 128-69-8
EINECS: 204-905-3