Print…
Naphthalene-1,4,5,8-tetracarboxylic dianhydride 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: NTCDA, Naphthalene-1,4,5,8-tetracarboxylic acid dianhydride, 1,4,5,8-Naphthalenetetracarboxylic dianhydride
L14365.06 L14365.14
L14365.06EA 49.5 EUR
L14365.06 L14365.14
Naphthalene-1,4,5,8-tetracarboxylic dianhydride 97%
Naphthalene-1,4,5,8-tetracarboxylic dianhydride
Purity: 97% CAS No.: 81-30-1 Molecular Formula: C14H4O6 Formula Weight: 268.18 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 272788 MDL No.: MFCD00006915
Fórmula: C₁₄H₄O₆
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006915
Número CAS: 81-30-1
EINECS: 201-342-5