Methacrylic anhydride 94% estabilizado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Estabilização:
Stabilised with 2,4-dimethyl-6-tert-butylphenol ∼ 0,2%
Stab. with ca 0.2% 2,4-dimethyl-6-tert-butylphenol
Purity: 94%
CAS No.: 760-93-0
Molecular Formula: C8H10O3
Formula Weight: 154.17
Flash Point: 84°(183°F)
Refractive Index: 1.4540
Melting Point: -109°
Boiling Point: 197°
Beilstein Reference: 1761982
UN No.: UN3265
MDL No.: MFCD00008586
Fórmula:
C₈H₁₀O₃ Ponto de ebulição: 197 °C Ponto de Fusão: –109 °C Densidade: 1,033 Ponto de Inflamação: 84 °C (183 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008586 Número CAS: 760-93-0 EINECS: 212-084-8 UN: 3265 ADR: 8,II |