Print…
Bis(triphenylphosphoranylidene)ammonium chloride, (máx. 3% H₂O) 97% (peso seco)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1,1,1-Triphenyl-N-(triphenylphosphoranylidene)phosphoraniminium chloride, Bis(triphenylphosphine)iminium chloride
L14339.06 L14339.14
L14339.06EA 88 EUR
L14339.06 L14339.14
Bis(triphenylphosphoranylidene)ammonium chloride, (máx. 3% H₂O) 97% (peso seco)
Bis(triphenylphosphoranylidene)ammonium chloride
Purity: 97% CAS No.: 21050-13-5 Molecular Formula: C36H30ClNP2 Formula Weight: 574.05 Melting Point: 274-276° Beilstein Reference: 4097979 MDL No.: MFCD00151523
Fórmula: C₃₆H₃₀ClNP₂
Peso Molecular: 574.041 g/mol
Ponto de Fusão: 274…276 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00151523
Número CAS: 21050-13-5
EINECS: 244-170-6