Dowex® 1X8 (Cl) 200-400 mesh
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
L14258.18
L14258.30
L14258.0B
L14258.18EA
59.7
EUR
L14258.18
L14258.30
L14258.0B
Dowex® 1X8 (Cl) 200-400 mesh
Dowex® 1X8 (Cl)
CAS No.: 12627-85-9
Odour: Amine-like
MDL No.: MFCD00132718
Temperatura de Armazenamento:
Ambiente |
Número MDL :
MFCD00132718 Número CAS: 12627-85-9 |