Dowex® 1X8 (Cl) 100-200 mesh
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
L14257.18
L14257.30
L14257.0B
L14257.18EA
63.1
EUR
L14257.18
L14257.30
L14257.0B
Dowex® 1X8 (Cl) 100-200 mesh
Dowex® 1X8 (Cl)
CAS No.: 12627-85-9
Odour: Amine-like
MDL No.: MFCD00132718
Temperatura de Armazenamento:
Ambiente |
Número MDL :
MFCD00132718 Número CAS: 12627-85-9 |