Fisetin 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L14207.03
L14207.MD
L14207.03EA
202
EUR
L14207.03
L14207.MD
Fisetin 96%
Fisetin
Purity: 97%
CAS No.: 528-48-3
Molecular Formula: C15H10O6
Formula Weight: 286.24
Melting Point: 330° dec.
Beilstein Reference: 292829
MDL No.: MFCD00006829
Fórmula:
C₁₅H₁₀O₆ Ponto de Fusão: 330 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006829 Número CAS: 528-48-3 EINECS: 208-434-4 Merck Index: 14,4088 |